3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 409 EUR
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192.138 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16628051
CAS nummer: 113638-49-6