1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8008-1G PC8008-5G
APOSPC8008-1GEA 46.8 EUR
APOSPC8008-1G APOSPC8008-5G
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
Formule: C₈H₉F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156079
CAS nummer: 243863-42-5