(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 333 EUR
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₀H₉F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093012
CAS nummer: 127733-47-5