5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 64.3 EUR
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800868
CAS nummer: 957120-61-5