4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8066-1G PC8066-250MG PC8066-5G
APOSPC8066-1GEA 337 EUR
APOSPC8066-1G APOSPC8066-250MG APOSPC8066-5G
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₆FIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12756570
CAS nummer: 1257535-07-1