Nonafluoropentane 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8067-1G PC8067-5G
APOSPC8067-1GEA 180 EUR
APOSPC8067-1G APOSPC8067-5G
Nonafluoropentane 85%
Nonafluoropentane
Mixture of 2H,3H,3H- and 2H,2H,3H- isomers
Formule: C₅H₃F₉
Kookpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258989
CAS nummer: 141993-31-9
UN: 1993
ADR: 3,III