2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-3-formyl-m-xylene, 4-Fluoro-2,6-dimethylbenzaldehyde
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 350 EUR
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03701054
CAS nummer: 925441-35-6