3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8122-1G PC8122-250MG
APOSPC8122-1GEA 783 EUR
APOSPC8122-1G APOSPC8122-250MG
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Formule: C₃H₃F₃O₃
Smeltpunt: 66…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037238
CAS nummer: 125995-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III