5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8127-1G PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA 1180 EUR
APOSPC8127-1G APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172661
CAS nummer: 318469-36-2