2-(Trifluoromethyl)anisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 87.6 EUR
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluoromethyl)anisole
2-(Trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142938
CAS nummer: 395-48-2
UN: 1993
ADR: 3,III