4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G PC8244-5G PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA 101 EUR
APOSPC8244-1G APOSPC8244-5G APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094465
CAS nummer: 537033-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II