4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8247-1G PC8247-250MG PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA 107 EUR
APOSPC8247-1G APOSPC8247-250MG APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094468
CAS nummer: 537033-56-0