4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8249-1G PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA 636 EUR
APOSPC8249-1G APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094470
CAS nummer: 537033-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II