1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8262-1G PC8262-5G
APOSPC8262-1GEA 72 EUR
APOSPC8262-1G APOSPC8262-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Formule: C₉H₄F₁₅IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763608
CAS nummer: 25080-24-4