1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8263-1G PC8263-5G
APOSPC8263-1GEA 239 EUR
APOSPC8263-1G APOSPC8263-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Formule: C₁₁H₄F₁₉IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763609
CAS nummer: 25080-25-5