1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8264-1G PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA 78 EUR
APOSPC8264-1G APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Formule: C₁₂H₁₇F₉O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460484
CAS nummer: 933600-77-2