Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8265-1G PC8265-5G
APOSPC8265-1GEA 91.1 EUR
APOSPC8265-1G APOSPC8265-5G
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane)
Formule: C₁₈F₃₇IO₅
Kookpunt: 90 @ 0,4mm °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460485
CAS nummer: 1212223-32-9