1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluoro(4,7,10,13,16-pentamethyl-5,8,11,14,17-pentaoxaeicosane) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8266-1G PC8266-5G
APOSPC8266-1GEA 159 EUR
APOSPC8266-1G APOSPC8266-5G
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluoro(4,7,10,13,16-pentamethyl-5,8,11,14,17-pentaoxaeicosane) 95%
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluoro(4,7,10,13,16-pentamethyl-5,8,11,14,17-pentaoxaeicosane)
Formule: C₂₀H₄F₃₇IO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460486
CAS nummer: 1212369-20-4