Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate, Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoate
PC8274-100MG PC8274-1G PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 210 EUR
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-1G APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Formule: C₁₁H₈ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313366
CAS nummer: 243977-24-4