4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: ((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)(4-fluorophenyl)amine
PC8281-1G PC8281-250MG PC8281-5G
APOSPC8281-1GEA 139 EUR
APOSPC8281-1G APOSPC8281-250MG APOSPC8281-5G
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
MW: 344.199 g/mol
Smeltpunt: 141…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00169942
CAS nummer: 260969-08-2