2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Difluoro-6-hydroxyaniline
PC8303-1G PC8303-5G
APOSPC8303-1GEA 162 EUR
APOSPC8303-1G APOSPC8303-5G
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
2-Amino-3,5-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094490
CAS nummer: 163733-98-0