4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluoro-4-hydroxyaniline
PC8311-1G PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA 132 EUR
APOSPC8311-1G APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094493
CAS nummer: 126058-97-7