4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Boronophenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether
PC8322-1G PC8322-5G
APOSPC8322-1GEA 246 EUR
APOSPC8322-1G APOSPC8322-5G
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₂H₉BFNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800895
CAS nummer: 957062-59-8