4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, tert-Butyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
PC8327-1G PC8327-5G PC8327-250MG
APOSPC8327-1GEA 177 EUR
APOSPC8327-1G APOSPC8327-5G APOSPC8327-250MG
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₂F₃N₃O₄
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00729028
CAS nummer: 306934-72-5