3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8339-1G PC8339-250MG PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA 314 EUR
APOSPC8339-1G APOSPC8339-250MG APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃S
MW: 216.038 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878322
CAS nummer: 957065-83-7