2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8344-100MG PC8344-500MG
APOSPC8344-100MGEA 222 EUR
APOSPC8344-100MG APOSPC8344-500MG
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine
Formule: C₉H₁₂FNS
Kookpunt: 98 °C (0,5 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764909
CAS nummer: 143627-49-0