3,3-Difluoroallyl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8369-1G
PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA
264
EUR
APOSPC8369-1G
APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Formule:
C₅H₆F₂O₂ Kookpunt: 59 °C (150 mm Hg) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD16170466 CAS nummer: 1597-40-6 UN: 1993 ADR: 3,III |