5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine, 5-Bromo-1,2-diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC8378-1G PC8378-250MG
APOSPC8378-1GEA 456 EUR
APOSPC8378-1G APOSPC8378-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16628053
CAS nummer: 1257535-16-2