5-Allyl-2-fluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)prop-1-ene
PC8387-1G PC8387-5G
APOSPC8387-1GEA 537 EUR
APOSPC8387-1G APOSPC8387-5G
5-Allyl-2-fluorotoluene
5-Allyl-2-fluorotoluene
Formule: C₁₀H₁₁F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201193
CAS nummer: 842124-27-0