2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 241 EUR
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Formule: C₁₁H₁₃F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07775007
CAS nummer: 869493-79-8