2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8427-1G
PC8427-5G
APOSPC8427-1GEA
213
EUR
APOSPC8427-1G
APOSPC8427-5G
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide
Formule:
C₁₃H₁₆ClF₃N₄O Smeltpunt: 198…201 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038248 CAS nummer: 537050-18-3 |