Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8465-1G PC8465-500MG
APOSPC8465-1GEA 984 EUR
APOSPC8465-1G APOSPC8465-500MG
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243911
CAS nummer: 317821-98-0