Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8466-1G PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA 594 EUR
APOSPC8466-1G APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243964
CAS nummer: 318469-16-8