4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 26.4 EUR
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₅F₆NO₂
MW: 297.153 g/mol
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174226
CAS nummer: 306935-26-2