Pentafluorophenyl nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8504-1G PC8504-250MG
APOSPC8504-1GEA 205 EUR
APOSPC8504-1G APOSPC8504-250MG
Pentafluorophenyl nicotinate
Pentafluorophenyl nicotinate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064938
CAS nummer: 848347-44-4