4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 839 EUR
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094514
CAS nummer: 2003-11-4
UN: 3261
ADR: 8 III