3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-3'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8507-1G PC8507-5G
APOSPC8507-1GEA 281 EUR
APOSPC8507-1G APOSPC8507-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃OS
Smeltpunt: 32…34 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094515
CAS nummer: 56773-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III