Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8511-1G PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA 200 EUR
APOSPC8511-1G APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Formule: C₁₇H₉F₅N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702352
CAS nummer: 915707-42-5