Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pentafluorophenyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-5-carboxylate
PC8512-1G PC8512-250MG
APOSPC8512-1GEA 185 EUR
APOSPC8512-1G APOSPC8512-250MG
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
Formule: C₁₇H₁₂F₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702389
CAS nummer: 910036-96-3