6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-[6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
PC8526-1G PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA 292 EUR
APOSPC8526-1G APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₅H₁₆F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728815
CAS nummer: 544429-25-6
UN: 3259
ADR: 8,III