Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8530-1G PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA 257 EUR
APOSPC8530-1G APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
Formule: C₁₈H₈F₅NO₂
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702345
CAS nummer: 934570-41-9