Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8533-1G PC8533-250MG
APOSPC8533-1GEA 221 EUR
APOSPC8533-1G APOSPC8533-250MG
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
Formule: C₁₈H₁₃F₅O₄
Smeltpunt: 111…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702368
CAS nummer: 930110-97-7