Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 135 EUR
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Smeltpunt: 181…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00500223
CAS nummer: 5937-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III