Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(pentafluorophenoxy)carbonyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, Pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
PC8541-1G PC8541-250MG
APOSPC8541-1GEA 323 EUR
APOSPC8541-1G APOSPC8541-250MG
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
Formule: C₁₅H₉F₅N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817508
CAS nummer: 921938-83-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III