{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine
PC8545-1G PC8545-250MG
APOSPC8545-1GEA 421 EUR
APOSPC8545-1G APOSPC8545-250MG
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817478
CAS nummer: 906352-74-7
UN: 3259
ADR: 8,III