N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8547-1G PC8547-250MG
APOSPC8547-1GEA 232 EUR
APOSPC8547-1G APOSPC8547-250MG
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formule: C₁₃H₁₄F₃N₃
MW: 269.266 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817515
CAS nummer: 898598-62-4