2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8552-1G PC8552-250MG PC8552-100MG
APOSPC8552-1GEA 0 EUR
APOSPC8552-1G APOSPC8552-250MG APOSPC8552-100MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₃H₉ClF₃N
Smeltpunt: 77…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817479
CAS nummer: 613239-76-2
UN: 3261
ADR: 8,III