2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8554-1G PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA 191 EUR
APOSPC8554-1G APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817511
CAS nummer: 892502-29-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III