3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8650-1G PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-1GEA 22 EUR
APOSPC8650-1G APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06411285
CAS nummer: 192376-68-4