5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8688-25G
PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA
122
EUR
APOSPC8688-25G
APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule:
C₇H₂F₃NO₄ Smeltpunt: 130…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09753762 CAS nummer: 197520-71-1 |